Learn More
Ampicillin-Trihydrat (cremefarbenes Pulver), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10123533
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10123533 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10123533 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP90225
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin Trihydrate
Typ Ampicillin Trihydrate
Physikalische Form Fest
CAS 7177-48-2
pH 3.5 to 6.0
Schmelzpunkt 197.8°C
Verpackung Poly-Flasche
Wirksamkeit Inclusive between 950μg/mg
Farbe Weiß
Menge 25 g
Summenformel C16H25N3O7S
Merck Index 15, 583
InChI-Schlüssel RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-Phenylacetyl]Amino]-3,3-Dimethyl-7-Oxo-4-Thia-1-Azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carboxylsäure;Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 403.45
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
Formelmasse 403.25
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Trihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.