Learn More
Melford Ampicillintrihydrat
Beschreibung
Ampicillin ist ein Breitspektrum-Beta-Lactam-Antibiotikum aus der Gruppe der Penicilline.
Ampicillin ist ein Breitspektrum-Beta-Lactam-Antibiotikum aus der Gruppe der Penicilline. Ampicillin-Trihydrat wird häufig in molekularbiologischen Techniken eingesetzt, beispielsweise in Bakterienkulturstudien und Klonierungsexperimenten.
Ampicillin stört die bakterielle Zellwandsynthese, was zur Zelllyse führt und das Bakterienwachstum hemmt. Es wird häufig bei der Herstellung selektiver Medien für die Kultivierung von Bakterien verwendet, die Ampicillin-Resistenzgene tragen.
Forscher nutzen Ampicillin als Hilfsmittel, um sterile Bedingungen in Bakterienkulturen aufrechtzuerhalten und um Bakterien gezielt zu kultivieren, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie gegen das Antibiotikum resistent sind. Dies ist besonders nützlich bei molekularen Klonierungsexperimenten, da die Anwesenheit von Ampicillin die erfolgreiche Integration von Plasmiden mit Ampicillin-Resistenzgenen begünstigt.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ampicillin Trihydrate |
| CAS | 7177-48-2 |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | C16H19N3O4S-3H2O |