Learn More
Ampicillin-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30010251
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010251 50 g 50 Gramm
17914235 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010251 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63431550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-52-3
Summenformel C16 H18 N3 O4 S . Na
Molekulargewicht (g/mol) 371.39
Synonym Ampicillin Sodium, Piperacillin Sodium Imp. A (EP) as Sodium Salt, Piperacillin Imp. A (EP) as Sodium Salt, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Aminophenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, D-(-)-6-(2-Amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, [2S-[2α,5α,6β(S*)]]-6-[(Aminophenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid monosodium salt, Alpen N, Amcill S, Ampi-Dry 5000, Ampicillin sodium, Ampicillin sodium salt, Ampicillin-Na, Ampicin, Anhypen, Binotal sodium, Britapen injection, Cilleral, D-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt, Monosodium ampicillin, Omnipen N, Pen A/N, Penbritin S, Pentrex, Polycillin N, Principen N, Sodium 6-(2-amino-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate, Sodium 6-[D-α-aminophenylacetamido]penicillanoate, Sodium D-α-aminobenzylpenicillanate, Sodium P-50, Sodium ampicillin, Sodium ampicillinate, Sodium binotal, Solampi
IUPAC-Name Natrium; (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carboxylat
SMILES [Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin Sodium
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O4S.Na/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t9-,10-,11+,14-;/m1./s1
Formelmasse 371.0916