Learn More
Ampicillin-Natriumsalz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11404592 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11404592 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11404592 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219014805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.15 CHF
    67.77 CHF / 5 Gramm
    Sparen 3.38 CHF
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Broad-spectrum beta-lactam antibiotic powder for use in cell culture and molecular biology applications.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin-Natriumsalz
Typ Ampicillin-Natriumsalz
Physikalische Form Pulver
CAS 69-52-3
Menge 5 g
Summenformel C16H21N3NaO4S
Synonym Aminobenzylpenicillin Natriumsalz
InChI-Schlüssel BSFVNXCYXDYHOD-ZQDFAFASSA-N
SMILES [HH].CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.[Na]
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2 -phenylacetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]Heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
Molekulargewicht (g/mol) 374.411
PubChem CID 131673879
Formelmasse 371.4
Güte Not Available
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ampicillin Sodium Salt
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.