Learn More
Melford Ampicillin-Natriumsalz
Artikelnummer. 30018040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Gramm
1 Kilogramm
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018040 5 g 5 Gramm
30018039 25 g 25 Gramm
30018036 10 g 10 Gramm
30018037 100 g 100 Gramm
30018038 1 kg 1 Kilogramm
30018035 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30018040 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A400405.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ampicillin, Natriumsalz ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Penicillin-Antibiotika und ist gegen ein breites Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien wirksam.
Ampicillin, Natriumsalz ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Penicillin-Antibiotika und ist gegen ein breites Spektrum grampositiver und gramnegativer Bakterien wirksam. Ampicillin ist ein halbsynthetisches Derivat von Penicillin und ist für seine Stabilität und Wirksamkeit bekannt.
Im Bereich der Molekularbiologie und Gentechnik wird Ampicillin-Natriumsalz häufig als Selektionsmittel bei plasmidbasierten Klonierungsexperimenten eingesetzt. Es wirkt, indem es die bakterielle Zellwandsynthese hemmt und so zum Zelltod führt.
Ampicillin, Natriumsalz, wird auch in der Mikrobiologie und Zellkultur eingesetzt. Es verhindert wirksam das Wachstum bakterieller Verunreinigungen in Zellkulturen und gewährleistet so die Reinheit der Zelllinien. Darüber hinaus wird es zur Isolierung und Erhaltung von Stämmen mit bekannter oder künstlich erzeugter Resistenz gegen Ampicillin eingesetzt.
Ein Vorteil von Ampicillin-Natriumsalz ist seine Stabilität in wässrigen Lösungen, wodurch es sich für die Langzeitlagerung eignet und einfach zu handhaben ist. Es ist in Pulverform erhältlich und lässt sich leicht in Wasser oder anderen geeigneten Lösungsmitteln auflösen, um in verschiedenen Anwendungen eingesetzt zu werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ampicillin, Sodium Salt
CAS 69-52-3
Menge 5 g
Summenformel C16H18N3NaO4S