Learn More
Amphotericin B, Streptomyces nodosus, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15474089 100 mg 100 Milligramm
15454089 1 g 1 Gramm
15464089 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474089 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61491.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.37 CHF
    68.65 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 16.72 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amphotericin B, CAS-Nr. 1397-89-3, ist ein Antimykotikum, das gegen Pilzinfektionen verwendet wird, die durch parasitische Protozoen der Gattung Leishmania verursacht werden.
Amphotericin B, antifungal activity has been used against leishmaniasis caused by protozoan parasites of the Leishmania genus. Amphotericin B trihydrate was observed to cause suppression of bone marrow progenitor cells and to induce Actinomycin D(CR001) sensitivity in drug resistant HELA cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Amphotericin B is an antibiotic that has antifungal activity and is produced mainly by Streptomyces nodosus
Applications
  • It has antifungal activity against fungus caused by protozoan parasites of Leishmania genus by binding to an essential component of the fungal cell membrane and altering cell membrane permeability
  • It can suppress bone marrow progenitor cells and induce Actinomycin D(CR001) sensitivity in drug resistant HELA cells in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1397-89-3
Summenformel C47H73NO17
Molekulargewicht (g/mol) 924.09
MDL-Nummer MFCD00877763
InChI-Schlüssel APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
IUPAC-Name (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaen-36-Carbonsäure
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B
Typ Amphotericin B
Namenshinweis Streptomyces nodosus
Physikalische Form Pulver
Farbe Gelb
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Beilstein 78342
Merck Index 14,585
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous buffers at pH 2;0 or 11;0; Insoluble at pH 6;0-7;0; Also soluble in DMSO or DMF
Formelmasse 924.1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amphotericin B, Streptomyces nodosus
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Amphotericin B