Learn More
Melford Amphotericin-B-Lösung
Beschreibung
Amphotericin B 250µg/ml Lösung wird häufig in der Mikrobiologie und Zellkultur eingesetzt.
Amphotericin B 250 μg/ml-Lösungen werden häufig in der Mikrobiologie und Zellkultur eingesetzt. Es wird dem Nährmedium zugesetzt, um Pilzbefall vorzubeugen und aseptische Bedingungen in Zellkulturen aufrechtzuerhalten.
Pilzzellmembranen enthalten eine Sterolkomponente namens Ergosterol, die eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Struktur der Membran spielt. Amphotericin B besitzt eine hohe Affinität zu Ergosterol und bildet mit diesem Sterol Komplexe in der Pilzzellmembran.
Nach der Bindung an Ergosterol bildet Amphotericin B Kanäle oder Poren in der Pilzzellmembran. Diese Kanäle führen zu einer Erhöhung der Durchlässigkeit der Membran für Ionen, insbesondere Kalium, und andere Moleküle. Die Zerstörung der Pilzzellmembran beeinträchtigt deren Integrität und stört die normalen Funktionen der Membran.
Die umfassende Schädigung der Pilzzellmembran und der Verlust zellulärer Bestandteile führen letztendlich zum Tod der Pilzzelle. Die antimykotische Wirkung von Amphotericin B ist fungizid, das heißt, es tötet die Pilzzellen direkt ab, anstatt deren Wachstum zu hemmen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Amphotericin B Solution |
| CAS | 1397-89-3 |
| Menge | 50 ml |
| Summenformel | C47H73NO17 |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.