Learn More
Melford Amphotericin-B-Lösung
Artikelnummer. 30018033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
50 ml
Packungsgröße:
20 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018033 20 mL 20 Milliliter
30018034 50 ml 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018033 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A4003520.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Amphotericin B 250µg/ml Lösung wird häufig in der Mikrobiologie und Zellkultur eingesetzt.
Amphotericin B 250 μg/ml-Lösungen werden häufig in der Mikrobiologie und Zellkultur eingesetzt. Es wird dem Nährmedium zugesetzt, um Pilzbefall vorzubeugen und aseptische Bedingungen in Zellkulturen aufrechtzuerhalten.
Pilzzellmembranen enthalten eine Sterolkomponente namens Ergosterol, die eine Rolle bei der Aufrechterhaltung der Integrität und Struktur der Membran spielt. Amphotericin B besitzt eine hohe Affinität zu Ergosterol und bildet mit diesem Sterol Komplexe in der Pilzzellmembran.
Nach der Bindung an Ergosterol bildet Amphotericin B Kanäle oder Poren in der Pilzzellmembran. Diese Kanäle führen zu einer Erhöhung der Durchlässigkeit der Membran für Ionen, insbesondere Kalium, und andere Moleküle. Die Zerstörung der Pilzzellmembran beeinträchtigt deren Integrität und stört die normalen Funktionen der Membran.
Die umfassende Schädigung der Pilzzellmembran und der Verlust zellulärer Bestandteile führen letztendlich zum Tod der Pilzzelle. Die antimykotische Wirkung von Amphotericin B ist fungizid, das heißt, es tötet die Pilzzellen direkt ab, anstatt deren Wachstum zu hemmen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amphotericin B Solution
CAS 1397-89-3
Menge 20 mL
Summenformel C47H73NO17