Learn More
Tocris Bioscience™ Amphotericin B
Artikelnummer. 18769596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18769596 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Artikelnummer. 18769596 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6930/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 CHF
    308.70 CHF / 100 Milligramm
    Sparen 18.30 CHF
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 27950
Forms monovalent ion channels in lipid bilyers
Amphotericin B forms nonselective monovalent ion channels within lipid bilayers. Amphotericin B binds ergosterol in the cell membrane. Antifungal and antiprotozoal.
For more information about how Amphotericin B may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 1397-89-3
Menge 100 mg
Löslichkeit Soluble to 20 mM in DMSO
Summenformel C47H73NO17
Formelmasse 924.09
Produkttyp Antifungal
Reinheit 90%