Learn More
AMPD, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.9
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 115-69-5 |
| Farbe | Farblos |
| Konzentration | 0.2 M |
| pH | 8.9 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 250 ml |
| Geruch | Odorless |
| Molekulargewicht (g/mol) | 105.137 |