Learn More
R&D Systems™ AMP PNP
Beschreibung
AMP PNP is a non-hydrolyzable AMP analog. Kir6 (KATP) channel blocker. Inhibits fast axonal transport and stabilizes the interaction of membranous organelles with microtubules.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 72957-42-7 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeit | Soluble to 50mM in water |
| Produktlinie | Tocris |
| Summenformel | C10H13Li4N6O12P3 |
| Formelmasse | 529.93g/mol |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Hemmstoff |
Nur für Forschungszwecke