Learn More
Amoxicillin-Trihydrat Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314151
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314151 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314151 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC10242500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amoxicillin Trihydrate
Versandbedingung +20 °C
Summenformel C16 H19 N3 O5 S . 3 H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Amoxicillin Trihydrate, (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-Amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, [2S-[2alpha,5alpha,6beta(S*)]]-6-[[Amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid trihydrate, Amoxycillin trihydrate, (-)-6-[2-amino-2-(p-hydroxyphenyl)acetamido]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0] heptane-2-carboxylic acid, 6-[D(-)-alpha-amino-p-hydroxyphenylacetamido]penicillanic acid, alpha-amino-p-hydroxybenzylpenicillin, 6-(p-hydroxy-alpha-aminophenylacetamido)penicillanic acid, p-hydroxyampicillin, amoxycillin, BRL-2333, Amoxicillin trihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C16H19N3O5S.3H2O/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7;;;/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure; Trihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 419.45
Menge 100 mg
Formelmasse 419,1362 g/mol