Learn More
Melford Amoxicillin-Trihydrat
Artikelnummer. 30018032
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30018032 50 g 50 Gramm
30018030 10 g 10 Gramm
30018031 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018032 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A4002050.0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Amoxicillin ist ein halbsynthetisches Penicillin-Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum, das gegen eine Vielzahl von Bakterien wirksam ist.
Amoxicillin ist ein halbsynthetisches Penicillin-Antibiotikum mit breitem Wirkungsspektrum, das gegen eine Vielzahl von Bakterien wirksam ist. Das Trihydrat des Amoxicillins ist ein kristallines Pulver, das häufig in Laborumgebungen verwendet wird.
Amoxicillin hemmt das Wachstum von Bakterien, indem es in deren Zellwandsynthese eingreift. Es handelt sich um ein vielseitiges Antibiotikum mit geringer Toxizität gegenüber Säugetierzellen, was es zu einem wertvollen Werkzeug für die Aufrechterhaltung steriler Bedingungen in Zellkulturen und die Untersuchung der bakteriellen Physiologie macht.
Forscher verwenden Amoxicillin, um Bakterien selektiv zu kultivieren oder bakterielle Infektionen in Zellkulturen zu behandeln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxicillin Trihydrate
CAS 61336-70-7
Menge 50 g
Summenformel C16H19N3O5S - 3H2O