Learn More
Amoxicillin, kristallin, MP Biomedicals
Artikelnummer. 17690887 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17690887 1 g 1 Gramm
17600897 5 g 5 Gramm
17610897 10 g 10 Gramm
17620897 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17690887 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219014501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.30 CHF
    41.24 CHF / 1 Gramm
    Sparen 2.06 CHF
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 26787-78-0 | Formula: C16H19N3O5S | Weight: 365.404 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 26787-78-0
Summenformel C16H19N3O5S
Molekulargewicht (g/mol) 365.404
InChI-Schlüssel LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
Synonym Amoxycillin, Amolin, AMPC
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxicillin
Typ Amoxicillin
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
IUPAC-Name (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure
Formelmasse 365.4
Reinheit (%) 95.0 to 102.0%
Güte Not Available
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amoxicillin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: amoxicillin