Learn More
Amoxapin, 1 mg/ml in Methanol, Lipomed
Artikelnummer. 30462144
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462144 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462144 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMAMX1900FB1LM
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Amoxapin, 1 mg/ml in Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amoxapine
CAS 14028-44-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Amoxapine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C17 H16 Cl N3 O
Konzentration 1 mg/mL
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, Amoxan, Amoxapine, Asendin, Asendis, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-, Dibenz[b,f][1,4 ]oxazepine, 2-chloro-11-(1-piperazinyl)-
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Clc1ccc2Oc3ccccc3N=C(N4CCNCC4)c2c1
IUPAC-Name 8-Chlor-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 313.78
Menge 1 mL
Formelmasse 313,0982 g/mol