Learn More
Amodiaquin-Dihydrochlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30348307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348307 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348307 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6341905G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate
CAS 6398-98-7
Summenformel C20 H22 Cl N3 O . 2 Cl H . 2 H2 O
Menge 5 g
Synonym Amodiaquine Dihydrochloride Dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol hydrochloride hydrate (1:2:2), 4-[(7-Chloro-4-quinolinyl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride dihydrate, 4-[(7-Chloro-4-quinolyl)amino]-α-(diethylamino)-o-cresol dihydrochloride dihydrate, Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C20H22ClN3O.2ClH.2H2O/c1-3-24(4-2)13-14-11-16(6-8-20(14)25)23-18-9-10-22-19-12-15(21)5-7-17(18)19;;;;/h5-12,25H,3-4,13H2,1-2H3,(H,22,23);2*1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cl.CCN(CC)Cc1cc(Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23)ccc1O
IUPAC-Name 4-[(7-chlorquinolin-4-yl)amino]-2-(diethylaminomethyl)phenol;dihydrat;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 464.81
Formelmasse 463.1196