Learn More
Ammoniumtrifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608434 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10608434
Marke: Thermo Scientific Acros 388730500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38542-94-8
Summenformel CH4F3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 167.11
MDL-Nummer MFCD00075332
InChI-Schlüssel BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
IUPAC-Name Ammonium;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 225°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 167.11
Reinheit (%) 99%