Learn More
Ammoniumtrifluormethansulfonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10074923 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10074923 5 g Glasflasche 5 Gramm
10646894 25 g Glasflasche 25 Gramm
10608434 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10074923 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388730050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.70 CHF
    79.50 CHF / 5 Gramm
    Sparen 5.20 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38542-94-8 | CH4F3NO3S | 167.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38542-94-8
Summenformel CH4F3NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 167.11
MDL-Nummer MFCD00075332
InChI-Schlüssel BMWDUGHMODRTLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium trifluoromethanesulfonate, ammonium triflate, acmc-20alsc, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, ammonium salt 1:1
PubChem CID 15842047
IUPAC-Name Ammonium;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt 225°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 99%
Formelmasse 167.11
Reinheit (%) 99%