Learn More
Ammoniumtrifluoroacetat, ≥ 99 % (NT), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15677400 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15677400 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15677400 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 898951G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
für die Massenspektrometrie, ≥ 99,0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumtriflouroacetat
Schmelzpunkt 123 °C bis 125 °C
CAS 3336-58-1
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 1 g
Summenformel C2H5F3NO2
Strukturformel CF3CO2NH4
MDL-Nummer MFCD00012615,MFCD03095537
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Ammoniumtriflouroacetat, Azanium2,2,2-Trifluoracetat, Ammoniumtrifluoroacetat, 2,2,2-Trifluoressigsäure, Azamethan, Essigsäure, Trifluor-, Ammoniumsalz 8ci9ci, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
InChI-Schlüssel YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Azanium;2,2,2-Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
PubChem CID 86601334
Formelmasse 131.05 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (NT)