Learn More
Ammoniumtrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11436030
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436030 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436030 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26577.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 3336-58-1 | C2H5F3NO2 | 132.06 g/mol
Used in the synthesis of hexafluoro-2-aminopentan-4-one ligand and in tuning and calibrating new liquid chromatography/mass spectrometry systems. Applications of ammonium trifluoroacetate as an additive for elution of chiral acids and bases from derivatized polysaccharide stationary phases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese von Hexafluoro-2-Aminopentan-4-one-Liganden sowie bei der Abstimmung und Kalibrierung neuer Flüssigkeitschromatographie-/Massenspektronomiesysteme verwendet. Anwendungen von Ammoniumtrifluoracetat als Zusatzstoff für die Elution chiraler Säuren und Basen aus derivatisierten stationären Polysaccharid-Phasen
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten. Unter trockenem Inertgas aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3336-58-1
Summenformel C2H5F3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00012615,MFCD03095537
InChI-Schlüssel YCNIBOIOWCTRCL-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium trifluoroacetate, azanium 2,2,2-trifluoroacetate, ammoniumtrifluoroacetate, ammonium triflouroacetate, cf3coonh4, acmc-1cq68, 2,2,2-trifluoroacetic acid, azamethane, acetic acid, trifluoro-, ammonium salt 8ci 9ci
PubChem CID 86601334
IUPAC-Name Azanium;2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES [NH4+].OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium trifluoroacetate
Schmelzpunkt 123°C to 126°C
Strukturformel CF3COONH4
Menge 25 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in Water.
Formelmasse 131.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium trifluoroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium trifluoroacetate