Learn More
Ammoniumthiosulfat, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439502
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11439502
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10190.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-18-8 | (NH4)2S2O3
Ammonium thiosulfate finds application for leaching of gold and silver since it forms strong complexes. It is widely utilized as a photographic fixing agent, which acts quicklier than sodium thiosulfate fixers. It serves as a fertilizer. It acts as an additive to coal-waste mixtures to inhibit the formation of dangerous dioxins and furans. It is used as an analytical reagent in laboratories.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumthiosulfat findet Anwendung beim Auslaugen von Gold und Silber, da es starke Komplexe bildet. Es wird häufig als photographisches Fixiermittel verwendet, das schneller wirkt als Natriumthiosulfat-Fixiermittel. Es dient als Dünger. Es dient als Zusatzstoff für Kohleabfallgemische, um die Bildung gefährlicher Dioxine und Furane zu verhindern. Es wird als analytisches Reagenz in Laboren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, schwer löslich in Aceton. Unlöslich in Ethanol und Diethylether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Magnesium und Aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-18-8
Summenformel (NH4)2S2O3
MDL-Nummer MFCD00015965
Synonym ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thiosulfate
Schmelzpunkt ∼180°C (decomposition)
pH 6.0 to 6.5
Menge 2500 g
Merck Index 14,562
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol and diethyl ether.
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) ≥96%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.64