missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium-Thiocyanat-Lösung EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumthiocyanat-Lösung |
Konzentration | 0.1 M |
CAS | 7732-18-5 |
Verpackung | Flasche |
Menge | 1000 ml |
Güte | Eu. Ph. Referenz |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'