Learn More
Ammoniumthiocyanat, 98 % , Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45678
39.40 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1762-95-4
CH4N2S
76.12
MFCD00011428
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
15666
Azanium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[NH4+]
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1762-95-4
CH4N2S
76.12
MFCD00011428
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
15666
Azanium; Thiocyanat
C(#N)[S-].[NH4+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium thiocyanate
Schmelzpunkt 149.0°C
Farbe Farblos oder weiß
pH 4.5 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel NH4SCN
Merck Index 15, 558
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and ammonia, practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) 98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.025% max
Relative Dichte 1.3
Dichte 1.3000g/mL