Learn More
Ammonium-Thiocyanat, Solstice
Artikelnummer. 15683240 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
40 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15683240 250 g 250 Gramm
15663240 100 g 100 Gramm
15603250 500 g 500 Gramm
15673240 1 kg 1 Kilogramm
15623250 6 x 500 g 6 Stück
15613250 6 x 1 kg 6 Stück
15693240 40 kg 40 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15683240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 31120250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00 CHF
    66.33 CHF / 250 Gramm
    Sparen 8.67 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Physikalische Form Solid
Menge 250 g
Strukturformel NH4SCN
Beilstein 3595135
Formelmasse 76,12 g/mol
Reinheit (%) ≥99 % (AT)
Güte ACS/puriss. P. A
Glührückstand ≤0,02 % (als SO4)
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium thiocyanate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium thiocyanate