Learn More
Ammonium-Thiocyanat, 0,1 N volumetrische Lösung, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15518344 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus Polyethylen
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15518344 1 l Enghalsflasche aus Polyethylen 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15518344 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 562702
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat
Namenshinweis 0.1 N volumetrische Lösung
CAS 1762-95-4
Physikalische Form Liquid
Menge 1 l
Summenformel CH4N2S
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formelmasse 76.12
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Enghalsflasche aus Polyethylen
Relative Dichte 1 l = 1.10 kg