Learn More
Ammoniumtetrathiomolybdat, 99.95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10137133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10137133
Marke: Thermo Scientific Acros 389530500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15060-55-6 | H10MoN2S4 | 262.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15060-55-6
Summenformel H10MoN2S4
Molekulargewicht (g/mol) 262.28
MDL-Nummer MFCD00136013
InChI-Schlüssel ZKKLPDLKUGTPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tetrathiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, ammonium 1:2 , t-4, tiomolibdate diammonium, unii-4v6i63lw1e, ammonium thiomolybdate, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, t-4, ammonium tetrathiomolybdate vi, molybdate 2-, tetrathioxo-, diammonium, beta-4
PubChem CID 15251598
SMILES [NH4+].[NH4+].[SH-].[SH-].S=[Mo]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium tetrathiomolybdate
Schmelzpunkt 300.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.95%
Strukturformel (NH4)2MoS4
Merck Index 15,557
IUPAC-Name diammonium disulfanylidenemolybdenum disulfanide
Formelmasse 260.28
Reinheit (%) 99.95%
Güte Spurenmetallbasis