Learn More
Ammoniumtetrafluorborat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11327157
39.12 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13826-83-0
BF4H4N
104.84
MFCD06245785
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
9964072
[NH4+].F[B-](F)(F)F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
13826-83-0
BF4H4N
104.84
MFCD06245785
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
ammonium tetrafluoroborate, ammonium fluoroborate, ammonium fluoborate, ammonium borofluoride, unii-c945z80o8x, ammonium tetrafluroborate, azanium tetrafluoroborate, arnmonium tetrafluoroborate, nh4bf4, ksc492c2p
9964072
[NH4+].F[B-](F)(F)F
Ammonium fluoroborate is used as an analytical reagent. In the textile printing and dyeing industry, it used as a catalyst for resin finishing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 220°C (sublimation)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Ammonium;tetrafluorborat
Formelmasse 104.84
Reinheit (%) 97%
Geruch Ammonia-like
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 1.871 g/mL