Learn More
Ammoniumtartrat, 98,8%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11490882 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11490882 100 g
11400892 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490882 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219504280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3164-29-2 | Formula: C4H12N2O6 | Weight: 184.15 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 3164-29-2
Summenformel C4H12N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 184.15
MDL-Nummer MFCD00013073
InChI-Schlüssel NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Synonym ammonium d-tartrate, diammonium l-+-tartrate, l-tartaric acid, ammonium salt, unii-ji8ud88354, diammonium l-tartrate, r-2,3-dihydroxybutanedioic acid diammonium salt, ammonium tartrate dibasic, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, diammonium salt, ammonium l-+-tartrate, diammonium 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate
PubChem CID 13652278
ChEBI CHEBI:63075
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäurediamin
SMILES N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium tartrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.988
Formelmasse 184.1
Reinheit (%) 99.1%