Learn More
Ammoniumsulfat, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 336°C to 339°C |
| CAS | 7783-20-2 |
| pH | 5.0 to 6.0 (5% Solution at 25°C) |
| Menge | 1 kg |
| Prozentgehaltsbereich | min. 99.0% |
| Summenformel | H8N2O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00003391 |
| Synonym | Diammonium sulphate , Sulfuric acid diammonium salt |
| InChI-Schlüssel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
| Mehr anzeigen |