Learn More
Ammoniumsulfat, Ultra Pure, 1 kg, MP Biomedicals
Click to view available options
Menge:
1 kg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumsulfat, ultrarein |
CAS | 7783-20-2 |
Menge | 1 kg |
Summenformel | H8N2O4S |
MDL-Nummer | MFCD00003391 |
Synonym | Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
InChI-Schlüssel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
IUPAC-Name | Diazanium; Sulfat |
Molekulargewicht (g/mol) | 132.13 |