Learn More
Ammoniumsulfat, gesättigte Lösung, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15434189
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15434189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61620.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Namenshinweis saturated soln.
CAS 7783-20-2
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Summenformel H8N2O4S
Strukturformel (NH4)2SO4
MDL-Nummer MFCD00003391
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formelmasse 132.14