Learn More
Ammoniumsulfat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15643240
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
Schmelzpunkt >280 °C (Zersetzung)(Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel HClO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Glührückstand ≤0.005 % (als SO4)
Dichte 1.77 g/ml bei 25 °C (Lit.)