Learn More
Ammoniumsulfat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071994 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
Artikelnummer. 15623240
Marke: Honeywell-Fluka 311191KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
Glührückstand ≤0.005 % (als SO4)
Dichte 1.77 g/ml bei 25 °C