missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumsulfat, MP Biomedicals™

Product Code. 11414966 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
5 kg
Unit Size:
5 Kilogramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11414966 50 g 50 Gramm
11401642 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11414966 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 04808210

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

This item is not returnable. View return policy

Ammoniumsulfat, Ultra Pure Grade, ≥99 %, weißes kristallines Pulver

  • Es handelt sich um ein weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
  • Es ist nützlich bei der Isolierung und Reinigung von Enzymen und Proteinen.
  • Es wird zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Aufreinigung von Antikörpern verwendet.
  • Es ist auch für die kristallographische Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen nützlich.
  • Es findet auch breite Anwendung in der HPLC von Proteinen, beispielsweise in der hydrophoben Interaktionschromatographie.
  • Es wird in langen PCR-Pufferlösungen, in PCR-Lyselösungen und bei der Synthese des zweiten cDNA-Strangs verwendet.
  • Es wird für die HPLC-Analyse von Phospholipiden verwendet.
  • Ammoniumsulfat ist ein anorganisches Salz, das durch Behandlung von Ammoniak mit Schwefelsäure hergestellt wird.
  • Ammoniumsulfat zersetzt sich bei Temperaturen über 250 °C und bildet Ammoniumbisulfat.
  • Bei höheren Temperaturen kommt es zur Zersetzung in Ammoniak, Stickstoff, Schwefeldioxid und Wasser.
  • Ammoniumsulfat bildet viele Doppelsalze (Ammoniummetallsulfate), wenn seine Lösung mit äquimolaren Lösungen von Metallsulfaten gemischt und die Lösung langsam eingedampft wird.
  • Zu diesen Doppelmetallsulfaten gehören Ammoniumcobalt(II)-sulfat, Eisen(III)-ammoniumsulfat, Ammoniumnickelsulfat und Ammoniumcer(II)-sulfat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Sulfuric acid diammonium salt, Mascagnite
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O

Specifications

Schmelzpunkt >280°C (decomposition)(literature)
Farbe Weiß
pH 5 to 6 (5% aq soln)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 50 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultra Puregrade
Löslichkeitsinformationen Soluble freely in water; insoluble in alcohol, acetone.
Reinheit (%) ≥99%
Glührückstand 8e-006
Dichte 1.77g/mL at 25°C (Lit.)
Product Identifier
  • Ammonium Sulphate, ultra pure
Hazard Category
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 4
Hazard Statement
  • H413-Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium Sulphate
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.