Learn More
Ammoniumsulfat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11401642 5 kg 5 Kilogramm
11414966 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11401642 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04808229
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Ammoniumsulfat, Ultra Pure Grade, ≥99 %, weißes kristallines Pulver
  • Ammoniumsulfat ist ein weit verbreitetes Reagenz in der Molekularbiologie und Chromatographie.
  • Es ist nützlich bei der Isolierung und Reinigung von Enzymen und Proteinen.
  • Es wird zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Aufreinigung von Antikörpern verwendet.
  • Es ist auch für die kristallographische Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen nützlich
  • Ammoniumsulfat wird auch in der HPLC von Proteinen, wie z. B. in der hydrophoben Interaktionschromatographie, häufig verwendet
  • Ammoniumsulfat wird in langen PCR-Puffern, in PCR-Lyse-Lösungen und in der cDNA-Synthese von Sekundärsträngen verwendet.
  • Außerdem wird es für die HPLC-Analyse von Phospholipiden verwendet.
  • Ammoniumsulfat ist ein anorganisches Salz, das durch Behandlung von Ammoniak mit Schwefelsäure hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Mascagnite
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt >280 °C (Zersetzung)(Literatur)
Farbe Weiß
pH 5 bis 6 (5 % aq soln)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Ultra Puregrade
Löslichkeitsinformationen Frei löslich in Wasser; unlöslich in Alkohol, Aceton.
Reinheit (%) ≥ 99 %
Glührückstand 8e-06
Dichte 1.77 g/ml bei 25 °C (Lit.)