Learn More
Ammoniumsulfat, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 500 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble freely in water; insoluble in alcohol, acetone. |
| Formelmasse | 132.1 |
| Güte | ACS |