Learn More
Ammoniumsulfat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10203280 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10203280 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
10325410 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
10181940 1 kg Pulver im Kunststoffgefäß 1 Kilogramm
10191940 2.5 kg Kunststoffpulverbehälter 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10203280 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/6480/65
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
H8N2O4S, CAS-Nummer 7783-20-2, 500 g, weiß, 132,13 g/mol, 280 °C, 3391, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 6, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 280°C
Farbe Farblos
pH 5 to 6
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 132.13g/mol
Verpackung Kunststoffkeg