Learn More
Ammoniumsulfat, ACS, ≥99 %, UltraPure, Affymetrix/USB™
Wird zur Aufreinigung von Enzymen und anderen Proteinen durch Fällung verwendet
Marke:  Thermo Scientific J11254.A7
Additional Details : CAS : 7783-20-2 Gewicht : 5.00000kg
Menge 5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15825258
  • 194.00 CHF / 5 Kilogramm
Verfügbar ab
17-06-2021
Chemische Identifikatoren
7783-20-2
132.134
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
6097028
Diazanium; Sulfat
H8N2O4S
MFCD00003391
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
CHEBI:62946
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Ammonium Sulfate
H8N2O4S
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Diazanium; Sulfat
6097028
132.14
≥99%
1.769
1.769
5kg
7783-20-2
(NH4)2SO4
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)[O-]
132.134
CHEBI:62946
Pulver
ACS
Kunststoffflasche
~280°C (decomposition)