Learn More
Ammoniumsulfat, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell
Catalog Number p-7072290
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
sulfuric acid diamine
N.N.OS(O)(=O)=O
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 1.77 g/ml bei 25 °C