Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ammoniumsulfat, ≥99 %, molekularbiologisches Gütegrad
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium sulfate |
| Schmelzpunkt | ∼280°C (decomposition) |
| CAS | 7783-20-2 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin |
| Menge | 1 kg |
| Summenformel | H8N2O4S |
| Strukturformel | (NH4)2SO4 |
| MDL-Nummer | MFCD00003391 |
| Merck Index | 14,555 |
| Show More |