Learn More
Ammoniumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15569343 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15569343 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15579343 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15569343 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447130025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
pH 4.5 to 5.5 (5% aq. soln.)
Menge 2.5 kg
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie