Learn More
Ammoniumsulfat, ≥99 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697640 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15697640
Marke: Honeywell-Fluka A491525G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Menge 25 g
Strukturformel (NH4)2SO4
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
Formelmasse 132.14g/mol
Reinheit (%) ≥99%
Dichte 1.77g/mL at 25°C