Learn More
Ammoniumsulfat, ≥99 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumsulfat |
| Menge | 2.5 kg |
| Strukturformel | (NH4)2SO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| IUPAC-Name | Diazanium; Sulfat |
| Formelmasse | 132.14 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 99 % |
| Dichte | 1.77 g/ml bei 25 °C |