Learn More
Ammoniumsulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469173 5000 g 5000 Gramm
11459173 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469173 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11682.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.00 CHF
    117.65 CHF / 5000 Gramm
    Sparen 21.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ammoniumsulfat wird häufig als Düngemittel für alkalische Böden verwendet. In der Biochemie wird es zur Aufreinigung von Proteinen mit der Ammoniumsulfat-Fällungsmethode verwendet. Als Lebensmittelzusatzstoff dient es als Säureregulator in Mehl und Brot. Es wird zur Herstellung anderer Ammoniumsalze, insbesondere Ammoniumpersulfat, verwendet. Es wird in verschiedenen Anwendungen als Flammschutzmittel und als Holzkonservierungsmittel eingesetzt. Es findet Verwendung als Rohstoff für verschiedene chemische Produkte wie Farbstoffe und Pharmazeutika. Eine gesättigte Lösung von Ammoniumsulfat in schwerem Wasser wird als externer Standard in der Schwefel-33 NMR-Spektroskopie eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniumsulfat wird häufig als Düngemittel für alkalische Böden verwendet. In der Biochemie wird es zur Aufreinigung von Proteinen mit der Ammoniumsulfat-Fällungsmethode verwendet. Als Lebensmittelzusatzstoff dient es als Säureregulator in Mehl und Brot. Es wird zur Herstellung anderer Ammoniumsalze, insbesondere Ammoniumpersulfat, verwendet. Es wird in verschiedenen Anwendungen als Flammschutzmittel und als Holzkonservierungsmittel eingesetzt. Es findet Verwendung als Rohstoff für verschiedene chemische Produkte wie Farbstoffe und Pharmazeutika. Eine gesättigte Lösung von Ammoniumsulfat in schwerem Wasser wird als externer Standard in der Schwefel-33 NMR-Spektroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit verschiedenen Substanzen wie hochreaktiven Oxidationsmitteln und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 5000 g
Dichte 1.769
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone.
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) ≥98%