Learn More
Melford Ammoniumsulfat
Artikelnummer. 30018004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018004 5 kg 5 Kilogramm
30018003 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018004 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. A205105000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nützlich zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Reinigung von Antikörpern.
Nützlich zur Fällung oder Fraktionierung von Proteinen oder zur Reinigung von Antikörpern. Wird in der kristallographischen Analyse von Nukleinsäuren und Proteinen verwendet.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Sulfate
CAS 7783-20-2
Menge 5 kg
Summenformel H8N2O4S