Learn More
Ammoniumsulfamat, puriss, p.a.,≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15650930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15650930 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15650930 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 09960100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfamat
Schmelzpunkt 131 °C bis 135 °C
CAS 7773-06-0
Farbe Weiß
pH 4.5 bis 6.0 (bei 114.1 g/l 25 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Summenformel H6N2O3S
Strukturformel NH4SO3NH2
MDL-Nummer MFCD00011429
UN-Nummer UN3077
Synonym Ammoniumsulfamat, Ammat, Ammoniumamidsulfat, Ammat X, Amidosulfonsäure, Mono-Ammoniumsalz, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
InChI-Schlüssel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4 +].NS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Azanium; Sulfamat
Molekulargewicht (g/mol) 114.119
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
Formelmasse 114.12 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Glührückstand ≤0.02 % (als SO4)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulphamidate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium sulphamidate