Description
- Strenge Prüfprotokolle können die Spurenmetallanalyse und spezielle Eignungstests, wie z. B. Hybridoma oder Mausembryo, umfassen
- Enthält anwendungsspezifische Formulierungen wie Tabletten und zubereitete Lösungen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumsulfamat |
| Schmelzpunkt | 131 °C bis 135 °C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 4.5 bis 6.0 (bei 25 °C) |
| Menge | 25 g |
| Strukturformel | NH4SO3NH2 |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 114.12 mol |
| Reinheit (%) | ≥ 98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Show More |