Learn More
Ammoniumsulfamat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443278
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443278 1000 g 1000 Gramm
11453278 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17696.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniumsulfamat wird in Wasserlösung oder Öl-Wasser-Emulsion als Laub- oder Blattspray zur Bekämpfung von Gehölzen eingesetzt, oder es wird als Kristall oder konzentrierte Lösung auf Schnitte in der Rinde oder auf frisch geschnittene Stümpfe von unerwünschten Bäumen aufgetragen, um ein erneutes Ausknopsen zu verhindern. Wird als Kompostbeschleuniger, Flammschutzmittel und in industriellen Prozessen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (2800 g/l). Unlöslich in Methanol, Äther, N-Octanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur lagern. Lagerung in luftdichten Behältern, die verschlossen und von Luft und Feuchtigkeit ferngehalten werden müssen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-06-0
Summenformel H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 114.119
MDL-Nummer MFCD00011429
InChI-Schlüssel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC-Name Azanium; Sulfamat
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Siedepunkt 160°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfamate
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
pH 5.2
Menge 1000 g
Strukturformel NH4SO3NH2
Merck Index 14,554
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(2800g/L ). Insoluble in methanol,ether,n-octanol.
Formelmasse 114.12
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Hygroskopisch