Learn More
Ammonium-Standardlösung, WTW™
Beschreibung
Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich. Stammlösungen sind auch kostengünstiger als die bereits konfektionierten CombiChecks™. Bei Stammlösungen muss die richtige Verdünnung selbst berechnet und durchgeführt werden. Die Verwendung von Standards wird über AQA-Funktionen in den photoLab™-Photometern unterstützt.
- Freies Chlor
- Gebundenes Chlor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Wasserstoffperoxid
- Schwefelwasserstoff
- Phenol
- Silikon
- Sulfid
- Sulfit
- Anionische Tenside
Spezifikation
Spezifikation
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
| Lösung enthält | Ammonium |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Konzentration | 1000 mg/l |
| Farbe | Farblos |
| pH | 5.4 bei 20 °C |
| Siedepunkt | 100 °C |
| Löslichkeit | Wasserlöslich bei 20 °C |
| Menge | 500 ml |