missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumstandard , Ionenpaar-Chromatographie, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 100 mL |
| MDL-Nummer | 11418 |
| Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur